Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskæring af gummibeklædte ringe
Artikelnummer. p-8012545 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745626
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med udskåret sektion for nem fjernelse af udstyr.
  • Med gummibeklædte ringe
  • Stængelængden til midten af bosshovedet er ca. 60 mm
  • Fremstillet i blødt stål med svejsede samlinger
  • Forzinket
Tekniske data
Materiale Blødt stål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Produkttype Stativring
Oversigt Klip sektion ud
Slutte Forzinket, gummibelagt