Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskæring af gummibeklædte ringe
Artikelnummer. 11745626 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11745626 100 mm Hver
11765626 150 mm Hver
11735626 75 mm Hver
11725626 50 mm Hver
11755626 125 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11745626
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med udskåret sektion for nem fjernelse af udstyr.
  • Med gummibeklædte ringe
  • Stængelængden til midten af bosshovedet er ca. 60 mm
  • Fremstillet i blødt stål med svejsede samlinger
  • Forzinket
Tekniske data
Materiale Blødt stål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Produkttype Stativring
Oversigt Klip sektion ud
Slutte Forzinket, gummibelagt