Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter med statisk dissipativ termisk overførsel
Artikelnummer. 11573664 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) Etiketter pr. række
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11573664 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029911
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Printbare, statisk dissipative polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Materialet er UL- og CSA-godkendt med dets respektive farvebånd
  • Ideel til printkortmærkning
  • Til glatte overflader
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA-godkendt, opfylder overfladeresistivitetsværdier i det anbefalede område for dissipative ESD-emballagematerialer som defineret af ANSI/ESD S541-2008 (mellem 10 og 10 ohm), overholder direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent, Statisk-dissipativ
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Statisk dissiperende polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 20.3 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-57-473-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 356 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0034 ind.
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12,1 mm
Dimensioner (L x B) 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 0,7 tommer
Bredde (metrisk) 17,8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 17.78 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 17.8 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm
Alternativt varenummer THT-57-473-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.