Få mere at vide
Abeba™ Static Control 31392 Sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Mikrofiber
- Hvid
- Komposit tåkappe
- PU mellemsål
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3553)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med elastik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 36 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 31392 |
| Tå materiale | Komposit |