Få mere at vide
Abeba™ Static Control 31392 Sko
Artikelnummer. 15618907
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
Pakningsstørrelse:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15618907 45 1 par
15628897 36 1 par
15638897 37 1 par
15648897 38 1 par
15658897 39 1 par
15668897 40 1 par
15678897 41 1 par
15688897 42 1 par
15698897 43 1 par
15608907 44 1 par
15638907 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15618907 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 31392/45
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
ESD-afvisende og Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Komposit tåkappe
  • PU mellemsål
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3553)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med elastik
Specifications
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 45
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 31392
Tå materiale Komposit