Få mere at vide
Brady™ Static Awareness Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11589023
Skift visning
Farve:
Gul på hvid, sort, Black
Artikelnummer. Farve
11589023 Gul på hvid, sort, Black
1 options
Artikelnummer. 11589023 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018614
Static Awareness Labels for use with Portable Printers.
TLS2200™ parts can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Gul på hvid, sort, Black
Slutte Gloss
Materiale Static Dissipative Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.9 mm
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (metrisk) 12.7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm