Learn More
Stathmin 1 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611536 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18611536 100 μg 100µL
18606135 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611536 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298752100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.95 DKK
    2320.50 DKK / 100µL
    Spare 275.45 DKK
    10% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Stathmin 1 Polyclonal specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Stathmin 1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Formulation 0.2 um filtered solution in PBS
Gene Alias C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Stathmin 1.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3925
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.