Få mere at vide
State of Texas, C6-C35 Alkanes, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| n-dekan | 124-18-5 | 1000 μg/ml |
| n-dodekan | 112-40-3 | 1000 μg/ml |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 μg/ml |
| n-heptadecan | 629-78-7 | 1000 μg/ml |
| n-heptan | 142-82-5 | 1000 μg/ml |
| n-hexadecan | 544-76-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexan | 110-54-3 | 1000 μg/ml |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000 μg/ml |
| n-Nonane | 111-84-2 | 1000 μg/ml |
| n-Octacosan | 630-02-4 | 1000 μg/ml |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000 μg/ml |
| n-oktan | 111-65-9 | 1000 μg/ml |
| n-Pentacosan | 629-99-2 | 1000 μg/ml |
| n-pentadecan | 629-62-9 | 1000 μg/ml |
| n-Pentatriacontane | 630-07-9 | 1000 μg/ml |
| n-tetradecan | 629-59-4 | 1000 μg/ml |
| n-Tridecane | 629-50-5 | 1000 μg/ml |
| n-Undecane | 1120-21-4 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | State of Texas, C6-C35 Alkanes |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Pentane |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- State of Texas, C6-C35 Alkanes
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: pentane, n-hexane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug