Få mere at vide
STEMCELL Technologies STAT5 Inhibitor
Descripción
- STAT5 Inhibitor is a cell-permeable, nonpetidic nicotinoyl hydrazone that specifically suppresses STAT5 (IC50 = 47 μM) via binding to its SH2 domain
- It shows reduced potency towards the SH2 domains of STAT1, STAT3, or LCK (Müller et al.)
- Induces partial apoptosis of mature eosinophils at high concentrations (Schwartz et al.)
- Rescues IL-17 production in a proportion of restimulated TH17 clones (Zielinski et al.)
- Reduces growth of induced regulatory T cells (iTregs) in vitro (Betts et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 285986-31-4 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C16H11N3O3 |
| Renhed | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?