missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STAT5-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | STAT5-IN-1 |
| CAS | 285986-31-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H11N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (68.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1)N/N=C/C2=COC3=CC=CC=C3C2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.28 |
| Formel vægt | 293.28 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?