Få mere at vide
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blokerende buffer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
1 L
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Beskrivelse
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser. Det giver bred kompatibilitet med en lang række antistoffer, antistofkombinationer og andre protein-probing- og assaysystemer. StartingBlock Blocking Buffer er tilgængelig i PBS og TBS , med og uden Tween 20.
Funktioner af StartingBlock Blokeringsbuffer inkluderer:
• Strip og re-probe uden re-blokerende —blots forbliver blokeret, selv efter stripning med Restore Stripping Buffer (kat. nr. 21059)
•Kompatibel med mange detektionssystemer —western blot, ELISA , og IHC med antistof eller avidin/biotin-prober (blokkeren er serum- og biotinfri)
•Korte blokeringstider på —mindre end 15 minutter for nitrocellulose- eller PVDF-membraner; næsten øjeblikkelig for polystyren mikropladebrønde
• Strip og re-probe uden re-blokerende —blots forbliver blokeret, selv efter stripning med Restore Stripping Buffer (kat. nr. 21059)
•Kompatibel med mange detektionssystemer —western blot, ELISA , og IHC med antistof eller avidin/biotin-prober (blokkeren er serum- og biotinfri)
•Korte blokeringstider på —mindre end 15 minutter for nitrocellulose- eller PVDF-membraner; næsten øjeblikkelig for polystyren mikropladebrønde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blokerende buffer |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | StartingBlock |
| Mængde | 100 mL |
| Formulering | Proprietær proteinformulering i fosfatpufret saltvand, pH 7,5 |