Få mere at vide
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blokerende buffer
Artikelnummer. 10381804 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
1 l
3 x 1 l
Kemisk navn eller materiale:
Blokerende buffer
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Artikelnummer. 10381804
Brand: Thermo Scientific™ 37543
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser.
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser. Det giver bred kompatibilitet med en lang række antistoffer, antistofkombinationer og andre protein-probing- og assaysystemer. StartingBlock Blocking Buffer er tilgængelig i PBS og TBS , med og uden Tween 20.
Funktioner af StartingBlock Blokeringsbuffer inkluderer:
Strip og re-probe uden re-blokerende —blots forbliver blokeret, selv efter stripning med Restore Stripping Buffer (kat. nr. 21059)
Kompatibel med mange detektionssystemer —western blot, ELISA , og IHC med antistof eller avidin/biotin-prober (blokkeren er serum- og biotinfri)
Korte blokeringstider på —mindre end 15 minutter for nitrocellulose- eller PVDF-membraner; næsten øjeblikkelig for polystyren mikropladebrønde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Western Blot
Fysisk form Væske
Produktlinje StartingBlock
Mængde 1 l
Formulering Proprietær proteinformulering i fosfatpufret saltvand, pH 7,5, med 0,05 % Tween 20