Beskrivelse
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser. Det giver bred kompatibilitet med en lang række antistoffer, antistofkombinationer og andre protein-probing- og assaysystemer. StartingBlock Blocking Buffer er tilgængelig i PBS og TBS , med og uden Tween 20.
Funktioner i StartingBlock Blocking Buffer inkluderer:
- Strip og probe igen uden at blokere—blots forbliver blokeret, selv efter stripping med Restore Stripping Buffer (Cat. Nr. 21059)
- Kompatibel med mange detektionssystemer—western blot, ELISA, og IHC med antistof- eller avidin/biotin-prober (blokkeren er fri for serum og biotin)
- Korte blokeringstider—under 15 minutter for nitrocellulose- eller PVDF-membraner; næsten øjeblikkelige for polystyren mikropladebrønde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBST |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | StartingBlock |
| Mængde | 1 L |
| Formulering | Proprietær proteinformulering i fosfatbufferet saltvand, pH 7,5, med 0,05% Tween 20 |