Få mere at vide
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blokerende buffer
Artikelnummer. 10108313 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemisk navn eller materiale:
PBS
PBST
TBS
TBST
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
10108313 1 L PBS 1 L
13414299 100 mL PBS 100ml
13424299 100 mL TBS 100ml
30089296 3 x 1 L PBS -
10371804 1 L TBS 1 L
10270404 1 L PBST 1 L
10381804 1 L TBST 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10108313 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2008.65 DKK / 1 L
    Spare 566.35 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser.
StartingBlock Blocking Buffer er et enkelt renset protein til hurtig blokering af western blots og ELISA analyser. Det giver bred kompatibilitet med en lang række antistoffer, antistofkombinationer og andre protein-probing- og assaysystemer. StartingBlock Blocking Buffer er tilgængelig i PBS og TBS , med og uden Tween 20.
Funktioner i StartingBlock Blocking Buffer inkluderer:
  • Strip og probe igen uden at blokere—blots forbliver blokeret, selv efter stripping med Restore Stripping Buffer (Cat. Nr. 21059)
  • Kompatibel med mange detektionssystemer—western blot, ELISA, og IHC med antistof- eller avidin/biotin-prober (blokkeren er fri for serum og biotin)
  • Korte blokeringstider—under 15 minutter for nitrocellulose- eller PVDF-membraner; næsten øjeblikkelige for polystyren mikropladebrønde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBS
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Vestlig blot
Fysisk form Væske
Produktlinje StartingBlock
Mængde 1 L
Formulering Proprietær proteinformulering i fosfatbufferet saltvand, pH 7,5