Få mere at vide
Eppendorf Startsæt 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus multikanal
Artikelnummer. p-200080429 Shop alle Eppendorf produkter
Antal kanaler:
16
24
Artikelnummer. 30058126
Brand: Eppendorf 4861000952
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fra forskning i blå himmel til kliniske anvendelser, Eppendorf Xplorer / Xplorer plus elektroniske pipetter giver enkelhed, præcision og reproducerbarhed. Fås som enkelt-, 8-, 12-, 16- og 24-kanals pipetter samt Move It™ justerbar spidsafstandsvariant, til dit udfordrende arbejde.
  • Elektronisk luftpudepipette når nye niveauer af enkelhed, præcision og reproducerbarhed
  • Intuitiv håndtering via multifunktionsvippe med 'op er op' (aspiration) og 'ned er ned' (dispensering) logik og valgskive for at få adgang til alle pipetteringstilstande
  • Selvforklarende farvedisplay uden rodede undermenuer og med ergonomisk betragtningsvinkel for optimal læsbarhed i enhver position
  • Fjederbelastet spidskegle i alt Xplorer og Xplorer plus pipetter op til 1.000μ L reducerer spidsfastgørelse og udstødningskræfter
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri til op til 8 timers brug& arbejdet kan fortsætte under opladning via stikkontakt
  • Forprogrammeret og individuel tilpasning til ydre forhold (f.eks. geografisk højde, væsker med høj densitet, aflange spidser)
  • Autoklaverbare underdele for nem dekontaminering (alle modeller, inkl. Move It™ )
  • 9 displaysprog: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Xplorer Kun plus: Individuel programmering, faste lydstyrkeindstillinger, adgangskodebeskyttelse, ekstra applikationer, visning af serviceintervaller
  • ACT™ - mærkede enkanalspipetter og epT.I.P.S.™ pipettetips hjælper dig med at træffe et informeret valg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Engangs Engangsbrug
Antal kanaler 16
Sterilitet Steril
Type Elektroniske pipetter
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Til brug med (applikation) Pipettering af vandige væsker
Til brug med (udstyr) Luftpude system
Inkluderer 1 Xplorer™ plus, 16-kanaler, variabel, 5 til 100μ L, lysegul med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren og steril, 5 til 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spidser (50 stativer x 384 spidser)
Mængde 19.020 tips (50 stativer x 384 tips)
Strømstyrke 0.0416666667