Få mere at vide
Eppendorf Startsæt 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus multikanal
Artikelnummer. 30058128 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Antal kanaler:
16
24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler
30058128 24
30058126 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058128 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 4861000953
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Fra forskning i blå himmel til kliniske anvendelser, Eppendorf Xplorer / Xplorer plus elektroniske pipetter giver enkelhed, præcision og reproducerbarhed. Fås som enkelt-, 8-, 12-, 16- og 24-kanals pipetter samt Move It™ justerbar spidsafstandsvariant, til dit udfordrende arbejde.
  • Elektronisk luftpudepipette når nye niveauer af enkelhed, præcision og reproducerbarhed
  • Intuitiv håndtering via multifunktionsvippe med 'op er op' (aspiration) og 'ned er ned' (dispensering) logik og valgskive for at få adgang til alle pipetteringstilstande
  • Selvforklarende farvedisplay uden rodede undermenuer og med ergonomisk betragtningsvinkel for optimal læsbarhed i enhver position
  • Fjederbelastet spidskegle i alt Xplorer og Xplorer plus pipetter op til 1.000μ L reducerer spidsfastgørelse og udstødningskræfter
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri til op til 8 timers brug& arbejdet kan fortsætte under opladning via stikkontakt
  • Forprogrammeret og individuel tilpasning til ydre forhold (f.eks. geografisk højde, væsker med høj densitet, aflange spidser)
  • Autoklaverbare underdele for nem dekontaminering (alle modeller, inkl. Move It™ )
  • 9 displaysprog: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Xplorer Kun plus: Individuel programmering, faste lydstyrkeindstillinger, adgangskodebeskyttelse, ekstra applikationer, visning af serviceintervaller
  • ACT™ - mærkede enkanalspipetter og epT.I.P.S.™ pipettetips hjælper dig med at træffe et informeret valg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Engangs Engangsbrug
Antal kanaler 24
Sterilitet Steril
Type Elektroniske pipetter
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Til brug med (applikation) Pipettering af vandige væsker
Til brug med (udstyr) Luftpude system
Inkluderer 1 Xplorer™ plus, 24-kanaler, variabel, 5 til 100μ L, lysegul med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren og steril, 5 til 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spidser (50 stativer x 384 spidser)
Mængde 19.020 tips (50 stativer x 384 tips)
Strømstyrke 0.0416666667