Få mere at vide
Eppendorf Startsæt 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Flyt It™
Shop alle Eppendorf produkter
Antal kanaler:
8
12
Beskrivelse
- 4-, 6-, 8- og 12-kanals luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand
- Fås som mekanisk (Research plus) og elektronisk (Xplorer plus) justerbar spidsafstand multi-kanal pipette
- Til plader (384-, 96-, 48-, 24- og 12-brønds), rør, agarosegeler og mere (afhængig af pipettevariant)
- Spidsafstand kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængig af pipettevariant
- Formatbegrænser for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
- Manuel justeringsknap til jævne vibrationsfri formatomskiftere og væskeoverførsel uden dryp
- Slangeløst system for øget pålidelighed og sikkerhed
- Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research plus fuldt ud, og Xplorer plus kun den nederste del)
- 360° drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig identifikation af parametre
- Optimalt afbalanceret pipette - reducerer håndtræthed for stressfri drift
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lysegul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Antal kanaler | 8 |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Manuelle pipetter |
| Volumen (metrisk) | 5 til 100 μL |
| Til brug med (udstyr) | Luftpude system |
| Vis mere |