Få mere at vide
Eppendorf Startsæt 100μ L 384-format: Eppendorf Research™ Plus multikanal
Artikelnummer. p-200080422 Shop alle Eppendorf produkter
Antal kanaler:
16
24
Artikelnummer. 30058127
Brand: Eppendorf 3125000915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Research plus pipetter: lette, præcise og yderst ergonomiske baseret på PhysioCare Concept . Fleksibelt område med 1-, 8-, 12-, 16- og 24-kanals pipetter til 384-brønds plader samt Move It™ pipetter med justerbar spidsafstand for hurtigere pipettering mellem karformater.
  • Mekanisk luftpudepipette med standard 3-knapsbetjening (et betjeningselement til volumenvalg, et til pipettering og et til spidsudkast)
  • Ideel til nøjagtig, nem og ergonomisk manuel pipettering af vandige opløsninger
  • Mærk forskellen i vægt og pipetteringskræfter: Designet iht Eppendorf PhysioCare Concept™ principper
  • Drag fordel af en af de laveste betjenings- og spidsudstødningskræfter på pipettemarkedet, hvilket hjælper med at reducere hånd- og armbelastning
  • Nyd minimale spidsfastgørelseskræfter på grund af en fjederbelastet spidskegle (tilgængelig til alle pipetter op til 1 mL)
  • Juster din pipette midlertidigt på få sekunder for bedre nøjagtighed, når du pipetterer udfordrende væsker som ethanol, eller når du pipetterer i store højder.
  • Vend tilbage til fabriksjustering uden kalibrering
  • Autoklaver hele pipetten eller kun den nederste del i henhold til dine behov og applikationer for at sikre en korrekt dekontaminering
  • Premium materiale sikrer en høj UV- og kemikalieresistens; specielle enkeltkanals nedre dele til aggressive kemikalier til rådighed
  • Nyd fremragende fleksibilitet og vælg mellem enkeltkanalspipetter i fast eller variabel volumen samt 8-, 12-, 16- og 24-kanals pipetter
  • HANDLING™ -mærkede enkanalspipetter og epT.I.P.S.™ pipettetips hjælper dig med at træffe et informeret valg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Engangs Engangsbrug
Antal kanaler 16
Sterilitet Steril
Type Manuelle pipetter
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Til brug med (applikation) Pipettering af vandige væsker, to-knaps betjening
Til brug med (udstyr) Luftpude system
Inkluderer 1 Research™ plus 16-kanals, variabel, inkl. epT.I.P.S.™ Æske med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren og steril
Mængde 19.020 tips (50 stativer x 384 tips)
Længde (engelsk) 2,1 tommer.
Længde (metrisk) 53 mm