Få mere at vide
Eppendorf Startsæt 100μ L 384-format: Eppendorf Research™ Plus Flyt It™
Artikelnummer. p-200080426 Shop alle Eppendorf produkter
Antal kanaler:
8
12
Artikelnummer. 30058124
Brand: Eppendorf 3125000931
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Move It, den justerbare spidsafstandspipette fra Eppendorf , tillader lette karformatændringer og sparer op til 50 % tid sammenlignet med enkeltkanalspipetter. Dens unikke tubeless design tillader autoklaverbarhed. Fås som mekanisk eller elektronisk pipette med 4, 6, 8 eller 12 kanaler.
  • 4-, 6-, 8- og 12-kanals luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand
  • Fås som mekanisk (Research plus) og elektronisk (Xplorer plus) justerbar spidsafstand multi-kanal pipette
  • Til plader (384-, 96-, 48-, 24- og 12-brønds), rør, agarosegeler og mere (afhængig af pipettevariant)
  • Spidsafstand kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængig af pipettevariant
  • Formatbegrænser for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
  • Manuel justeringsknap til jævne vibrationsfri formatomskiftere og væskeoverførsel uden dryp
  • Slangeløst system for øget pålidelighed og sikkerhed
  • Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research plus fuldt ud, og Xplorer plus kun den nederste del)
  • 360° drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig identifikation af parametre
  • Optimalt afbalanceret pipette - reducerer håndtræthed for stressfri drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Engangs Engangsbrug
Antal kanaler 8
Sterilitet Steril
Type Manuelle pipetter
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Til brug med (udstyr) Luftpude system
Inkluderer 1 Research™ Plus Flyt It™ , Justerbar keglecistance, 8-kanals, 5 til 100μ L,Lysegul Inkl. EpT.IPS™ Æske med 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ , PCR ren og steril, 5 til 100μ L, 53 mm, gul, 19020 spidser (50 stativer x 384 spidser)
Mængde 19.020 tips (50 stativer x 384 tips)
Længde (engelsk) 2,1 tommer.
Længde (metrisk) 53 mm