Få mere at vide
Corning™ Starter Offerblæk til Matribot™ Bioprinter
Artikelnummer. 17780829 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 sprøjter
Artikelnummer. Mængde
17780829 10 sprøjter
1 options
Artikelnummer. 17780829 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6159
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Starterofferblæk er offermateriale og blæk til undervisningsformål. Designet til brug med Matribot™ Bioprinter.
  • Vandopløselig gel brugt som offermateriale og blæk til undervisningsformål
  • Ideel til evaluering af udskrivning af komplekse strukturer, før udskrivning med humane celler
  • Designet til brug med Corning™ Matribot™ Bioprinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemsigtig blå
Til brug med (udstyr) Corning Matribot Bioprinter
Produkttype Offerblæk
Kapacitet (metrisk) 2,7 ml/sprøjte
Oversigt Steril-A kvalitet
Model- Starter
Til brug med (applikation) Evaluering af udskrivning af komplekse strukturer forud for udskrivning med humane celler
Mængde 10 sprøjter
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C