Få mere at vide
Elma™ Startsæt
Beskrivelse
- Indeholder: 3 af hver Elma Pin (0741 og 0772), 2 af hver Elma Stift (0509, 0158, 0767, 0613 og 0614, 0021R og 0001R), 2 af hver silikoneholder sidekam og bundkam
- Rustfrit stål med plasthåndtag (10 til 120 og 180 til 300) eller Rilsan belægning (150)
- Ergonomiske håndtag
- Autoklaverbar
- Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
- Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Modulært kurvesystem |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |