Få mere at vide
Unity Lab Services™ Opstartsservice (CO 2 inkubatorer, kontrollerede miljøer)
Artikelnummer. 17899592
Skift visning
Varighed:
1 dag
Artikelnummer. Varighed
17899592 1 dag
1 options
Montering, opsætning og opstart i henhold til brugermanualen er et krav for at opretholde garantien.
Artikelnummer. 17899592 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. STARTSCOV
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Montering, opsætning og opstart i henhold til brugermanualen er et krav for at opretholde garantien.
Nyt udstyr opstartsservice til en enkelt enhed CO 2 inkubator, miljøkammer, vakuumovn og ovn; Kræver endelig montering på plads før denne service; Inkluderer en kontrol efter stabiliseret drift
  • Apparatet skal pakkes ud og installeres på dets brugssted af kunden, før teknikeren ankommer; omfatter ikke større montage (stabling af tunge CO 2 inkubatorer og rysteapparater, montering af biosikkerhedsskabsstativer og placeringsskab på stande)
  • Omfatter certificering af biosikkerhedsskabe til NSF 49 i USA og EN12469 i Europa; i Storbritannien skal der tilføjes en passende KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L).
  • Kunden skal sikre, at stedet er ordentligt forberedt på forhånd, inklusive forsyningskilder og forbindelser
  • Inkluderer rejser og arbejde, medmindre der er behov for omfattende rejser
  • Alle tillægsarbejder, f.eks. ventetid eller korrigerende arbejder, vil blive faktureret yderligere i henhold til vores seneste gældende serviceprisliste
Thermo Fisher Scientific ingeniør udfører følgende opgaver ved ankomsten, afhængigt af det specifikke udstyr:
  • Kontroller, at udstyret er blevet håndteret og samlet i henhold til brugermanualen
  • Tjek for korrekt afstand fra forhindringer, vægge, andet udstyr, døråbninger, vinduer, ventilationsåbninger og kilder til overdreven lys, varme, luftstrøm
  • Stabiliser, afbalancerer, forankrer, tilslut til forudinstallerede vægbeslag (undtagen seismiske ankre) med den passende hardware
  • Jord, og tilslut den korrekte strømforsyning og andre udstyrsdragter via korrekte forbindelser
  • Tilslut til brændbare og tryksatte gaskilder, tanke, vandkilde, med passende fittings, ledninger, slanger og andet hardware
  • Udfør instruktionerne i producentens brugervejledning
  • Tilslut fabriksinstallerede sikkerhedsanordninger såsom alarmer, backup-systemer
  • Sørg for, at tastatur, kontroller, servicemenu og brugergrænseflade fungerer
  • Opsætning af brugerdriftsprofiler
  • Forklar drifts-, vedligeholdelses- og rengøringskrav og -procedurer
  • Forklar mulighederne for garanti og serviceplan
  • Gennemgå årlige indkøbsmuligheder for forebyggende vedligeholdelse og planlæg det korrekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Single Unit CO2-inkubatorer, miljøkammer, vakuumovn, ovne og forskellige kontrollerede miljøer
Varighed 1 dag
Produkttype Service
Servicetilbud Opstartsservice
Nyt udstyr skal være fuldt samlet i driftsposition klar til at blive tændt før opstartsservice.