Få mere at vide
Unity Lab Services™ Opstartsservice (BSC uden forfilter)
Beskrivelse
- Apparatet skal pakkes ud og installeres på dets brugssted af kunden, før teknikeren ankommer; omfatter ikke større montage (stabling af tunge CO 2 inkubatorer og rysteapparater, montering af biosikkerhedsskabsstativer og placeringsskab på stande)
- Omfatter certificering af biosikkerhedsskabe til NSF 49 i USA og EN12469 i Europa; i Storbritannien skal der tilføjes en passende KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L).
- Kunden skal sikre, at stedet er ordentligt forberedt på forhånd, inklusive forsyningskilder og forbindelser
- Inkluderer rejser og arbejde, medmindre der er behov for omfattende rejser
- Alle tillægsarbejder, f.eks. ventetid eller korrigerende arbejder, vil blive faktureret yderligere i henhold til vores seneste gældende serviceprisliste
Thermo Fisher Scientific ingeniør udfører følgende opgaver ved ankomsten, afhængigt af det specifikke udstyr:
- Kontroller, at udstyret er blevet håndteret og samlet i henhold til brugermanualen
- Tjek for korrekt afstand fra forhindringer, vægge, andet udstyr, døråbninger, vinduer, ventilationsåbninger og kilder til overdreven lys, varme, luftstrøm
- Stabiliser, afbalancerer, forankrer, tilslut til forudinstallerede vægbeslag (undtagen seismiske ankre) med den passende hardware
- Jord, og tilslut den korrekte strømforsyning og andre udstyrsdragter via korrekte forbindelser
- Tilslut til brændbare og tryksatte gaskilder, tanke, vandkilde, med passende fittings, ledninger, slanger og andet hardware
- Udfør instruktionerne i producentens brugervejledning
- Tilslut fabriksinstallerede sikkerhedsanordninger såsom alarmer, backup-systemer
- Sørg for, at tastatur, kontroller, servicemenu og brugergrænseflade fungerer
- Opsætning af brugerdriftsprofiler
- Forklar drifts-, vedligeholdelses- og rengøringskrav og -procedurer
- Forklar mulighederne for garanti og serviceplan
- Gennemgå årlige indkøbsmuligheder for forebyggende vedligeholdelse og planlæg det korrekt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Biosikkerhedsskabe uden forfilter |
| Varighed | 1 dag |
| Produkttype | Opstartsservice |
| Servicetilbud | Opstartsservice |
Nyt udstyr skal være fuldt samlet i driftsposition klar til at blive tændt før opstartsservice.