Få mere at vide
Unity Lab Services™ Opstartsservice (BSC med forfilter, laminære strømningshætter)
Beskrivelse
- Apparatet skal pakkes ud og installeres på dets brugssted af kunden, før teknikeren ankommer; omfatter ikke større montage (stabling af tunge CO 2 inkubatorer og rysteapparater, montering af biosikkerhedsskabsstativer og placeringsskab på stande)
- Omfatter certificering af biosikkerhedsskabe til NSF 49 i USA og EN12469 i Europa; i Storbritannien skal der tilføjes en passende KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L).
- Kunden skal sikre, at stedet er ordentligt forberedt på forhånd, inklusive forsyningskilder og forbindelser
- Inkluderer rejser og arbejde, medmindre der er behov for omfattende rejser
- Alle tillægsarbejder, f.eks. ventetid eller korrigerende arbejder, vil blive faktureret yderligere i henhold til vores seneste gældende serviceprisliste
Thermo Fisher Scientific ingeniør udfører følgende opgaver ved ankomsten, afhængigt af det specifikke udstyr:
- Kontroller, at udstyret er blevet håndteret og samlet i henhold til brugermanualen
- Tjek for korrekt afstand fra forhindringer, vægge, andet udstyr, døråbninger, vinduer, ventilationsåbninger og kilder til overdreven lys, varme, luftstrøm
- Stabiliser, afbalancerer, forankrer, tilslut til forudinstallerede vægbeslag (undtagen seismiske ankre) med den passende hardware
- Jord, og tilslut den korrekte strømforsyning og andre udstyrsdragter via korrekte forbindelser
- Tilslut til brændbare og tryksatte gaskilder, tanke, vandkilde, med passende fittings, ledninger, slanger og andet hardware
- Udfør instruktionerne i producentens brugervejledning
- Tilslut fabriksinstallerede sikkerhedsanordninger såsom alarmer, backup-systemer
- Sørg for, at tastatur, kontroller, servicemenu og brugergrænseflade fungerer
- Opsætning af brugerdriftsprofiler
- Forklar drifts-, vedligeholdelses- og rengøringskrav og -procedurer
- Forklar mulighederne for garanti og serviceplan
- Gennemgå årlige indkøbsmuligheder for forebyggende vedligeholdelse og planlæg det korrekt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Biosikkerhedsskabe med forfilter, Laminar Flow hætter |
| Varighed | 1 dag |
| Produkttype | Opstartsservice |
| Servicetilbud | Opstartsservice |
Nyt udstyr skal være fuldt samlet i driftsposition klar til at blive tændt før opstartsservice.
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?