Få mere at vide
Heidolph™ StarFish MonoBlock 100 ml kolbeindsats
Artikelnummer. 11771679 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
100 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder unitSize
11771679 100 ml kolbe Hver
1 options
Artikelnummer. 11771679 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058004100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsats til brug af 100 mL rundbundet kolbe med StarFish Multi-eksperiment arbejdsstation.
  • Reducerende indsats til enkelt 100 ml rundbundet kolbe
  • Velegnet til 250 ml StarFish MonoBlock og PolyBlock
  • Kemisk resistent
  • Kan varmes op til 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) StarFish MonoBlock
Holder 100 ml kolbe
Form Rund
Materiale Aluminium