Få mere at vide
Heidolph™ StarFish 5-vejs klemme
Artikelnummer. 11781659 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Inkluderer:
Silikone stropper
Velcro Remme
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11781659 Silikone stropper Hver
11731709 Velcro Remme Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781659 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058102000
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Hold glasvarer godt på plads på din StarFish arbejdsstation med magnetomrører. Heidolph™ StarFish 5-vejs klemme har fem teleskoparme, som kan forlænges og låses på plads, så de passer til dine behov.
  • Til MR HEI magnetomrørere og StarFish Arbejdsstationer.
  • Holder glasvarer af stort set alle størrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MR-HEI magnetomrørere
Holder Glasvarer
Inkluderer Silikone stropper
Type Klemme
Spænding 100/115/220/230 V