Beskrivelse
- Til MR HEI magnetomrørere og StarFish Arbejdsstationer.
- Holder glasvarer af stort set alle størrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MR-HEI magnetomrørere |
| Holder | Glasvarer |
| Inkluderer | Velcro™ stropper |
| Type | Klemme |
| Spænding | 100/115/220/230 V |