Få mere at vide
Stivelse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Starch |
| CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Molekylær formel | (C6H10O5)n |
| MDL nummer | MFCD00082026 |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Ren |
| Emballage | Plastflaske |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering