Få mere at vide
Stivelse, ren, 1 vægt vandbaseret opløsning; stabiliseret W. 100ppb HgI2
Artikelnummer. 10639504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10639504 500 mL Plastflaske 500ml
10483543 100 mL Plastflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    657.65 DKK / 500ml
    Spare 97.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Kogepunkt 100,0 °C
Molekylær formel (C6H10O5)n
MDL nummer MFCD00082026
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 500 mL
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Følsomhed Bestå test
Specifik vægtfylde 1