Få mere at vide
Stivelse, ren, 1 vægt vandbaseret opløsning; stabiliseret W. 100ppb HgI2
Artikelnummer. 10483543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483543 100 mL Plastflaske 100ml
10639504 500 mL Plastflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483543 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 DKK
    297.77 DKK / 100ml
    Spare 21.23 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Kogepunkt 100,0 °C
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 100 mL
Emballage Plastflaske
Molekylær formel (C6H10O5)n
MDL nummer MFCD00082026
Følsomhed Bestå test
Specifik vægtfylde 1
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.