Få mere at vide
Stivelsesopløsning, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12950544 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12950544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 207 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Mængde 100 mL
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, amylodextrin, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167