Få mere at vide
Stivelsesopløsning, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11404749 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404749 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11404749 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1085103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    458.22 DKK / 100ml
    Spare 78.78 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Stivelsesopløsning, EP-kvalitet, Reagecon™ er et brugsklart reagens med 1 g opløselig stivelse i en opløsning af vand og kviksølviodid til brug i manuelle og automatiserede titreringer, herunder redoxtitreringer.
Stivelsesopløsning bruges ofte som indikatorreagens i redoxtitreringer, hvor den bliver blå i nærvær af et oxidationsmiddel og farveløs ved eksponering for et reduktionsmiddel.
Denne stivelsesopløsning fremstilles ved at triturere 1,0 g opløselig stivelse med 5 ml vand og derefter omrøre blandingen i 100 ml kogende vand indeholdende 10 mg kviksølviodid.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soluble starch
CAS 9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5
Farve Ikke udpeget
Analysecertifikat Ja
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Formulering 1,0 g opløselig stivelse +5 ml vand R, hældt i 100 ml kogende vand +10 mg kviksølvjodid
Molekylær formel C12H22O11
Emballage Indlysende manipulation
Synonym Amylodextrin solution, Soluble starch solution
Formel vægt 342,30 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)