Få mere at vide
Starch, Soluble, Technical, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11413673 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413673 250 g 250g
10112450 500 g 500g
10080410 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413673 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7960/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Starch, Soluble, Technical, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-25-8
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Farve White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder Solid
Mængde 250 g
Emballage Plastic powder jar