Få mere at vide
Stivelse, Opløselig, Reagens ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 10730112
Brand: Thermo Scientific Acros 424495000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00082026
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Farve Hvid
Navn note Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 256.0°C to 258.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (90°C).
Mængde 500 g
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.4% max.
Følsomhed Passes Test