Få mere at vide
Stivelse, ACS-reagens, opløseligt
Artikelnummer. 10055920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10055920 100 g Plastflaske 100g
10730112 500 g Plastflaske 500g
10361361 2 kg Plastflaske 2kg
15294734 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10055920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.27 DKK
    266.65 DKK / 100g
    Spare 29.62 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00082026
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Farve Hvid
Navn note Opløseligt
pH 5,0 til 7,0 (2% sol ved 25 °C)
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 256,0 °C til 258,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (90 °C).
Mængde 100 g
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,4% maks.
Følsomhed Bestå test