Få mere at vide
Stivelse, opløselig, ACS (for iodometri)
Beskrivelse
I fødevareindustrien bruges stivelse som et fødevarekonserveringsmiddel. Stivelse har omfattende industriel anvendelse som klæbemiddel eller bindemiddel. Det bruges også i papirindustrien. Stivelse bruges i proceduren til fremstilling af gipsvægplader. Stivelse brugt i vasketøjet, også kendt som tøjstivelse. Glukose afledt af stivelse kan fermenteres yderligere til fremstilling af ethanol eller biobrændstof. Stivelse er også ansat i olieefterforskningsindustrien. Det er interessant at bemærke, at stivelse kan bruges til at fremstille brint ved at gøre brug af enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Starch |
| Navn note | opløseligt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 256 °C til 258 °C (dekomponering) |
| Renhedsgrad noter | For iodometri |
| Merck Index | 14,8799 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varmt vand. |
| Mængde | 50 g |
| Grad | ACS |
| Lugt | Lugtfri |