Få mere at vide
Stivelse, opløselig, ACS (for iodometri)
Artikelnummer. 11374227
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374227 250 g 250g
11394227 50 g 50g
11384227 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036703.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
For iodometri | CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342,297 g/mol
I fødevareindustrien bruges stivelse som et fødevarekonserveringsmiddel. Stivelse har omfattende industriel anvendelse som klæbemiddel eller bindemiddel. Det bruges også i papirindustrien. Stivelse bruges i proceduren til fremstilling af gipsvægplader. Stivelse brugt i vasketøjet, også kendt som tøjstivelse. Glukose afledt af stivelse kan fermenteres yderligere til fremstilling af ethanol eller biobrændstof. Stivelse er også ansat i olieefterforskningsindustrien. Det er interessant at bemærke, at stivelse kan bruges til at fremstille brint ved at gøre brug af enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00082026
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 256 °C til 258 °C (dekomponering)
Merck Index 14,8799
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand.
Mængde 250 g
Grad ACS