Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Stivelse, fra kartoffel, opløselig
Artikelnummer. 15403047
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403047 2500 g 2500g
15413047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403047 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11961.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342,297 g/mol
I fødevareindustrien bruges stivelse som et fødevarekonserveringsmiddel. Stivelse har omfattende industriel anvendelse som klæbemiddel eller bindemiddel. Det bruges også i papirindustrien. Stivelse bruges i proceduren til fremstilling af gipsvægplader. Stivelse brugt i vasketøjet, også kendt som tøjstivelse. Glukose afledt af stivelse kan fermenteres yderligere til fremstilling af ethanol eller biobrændstof. Stivelse er også ansat i olieefterforskningsindustrien. Det er interessant at bemærke, at stivelse kan bruges til at fremstille brint ved at gøre brug af enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00082026
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Navn note Fra kartoffel
Smeltepunkt 256 °C til 258 °C (dekomponering)
Merck Index 14,8799
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand.
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri