Få mere at vide
Stivelse, kartoffel, pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-193508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10517182
Brand: Thermo Scientific Acros 419695000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9005-25-8 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-25-8
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Farve Hvid
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Fysisk form Pulver
Aske 0.5% max. (900°C)
Merck Index 14, 8798
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Mængde 500 g
Grad Ekstra ren
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)
Emballage Plastflaske