Få mere at vide
Starch, Maize, Technical, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10417080 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10417080 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10417080 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7880/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
pH 5 to 7
CAS 9005-25-8
Fysisk form Powder Solid
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00082026,MFCD00132834
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
Mængde 1 kg
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Emballage Plastic powder jar