Få mere at vide
Stivelsesindikatoropløsning 1%, Akkulut Standard Volumetrisk Opløsning, Slutvolumen 1L
Artikelnummer. 11399329
Skift visning
Mængde:
1 U
6 U
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399329 6 U 6 enheder
11389329 1 U 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088632.LS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For iodometriske titrationer | CAS: 9005-84-9
Stivelsesindikator 1% opløsning anvendes som indikator for redoxtitreringer. Det bruges også til påvisning af slutpunkt i jodometrisk titrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch indicator solution
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Fysisk form Væske, Til jodometriske titreringer
Mængde 6 U
Analyseprocentområde 100%
MDL nummer MFCD00082026
Damptryk 17 mm Hg ved 20 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Starch: 20%; Water: 80%