missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Starch (from Wheat), Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9005-25-8 |
| Molekylær formel | (C6H10O5)n |
| MDL nummer | MFCD00082026 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Starch (from wheat), starch native from wheat, Starch (from wheat) |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?