Få mere at vide
Stivelse ekstraheret fra ris, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436372 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436372 1 kg 1kg
11426372 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210295591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    619.04 DKK / 1kg
    Spare 30.96 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-84-9
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00082026
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch extracted from Rice
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Grad Reagens