Få mere at vide
Stivelse, udvundet fra kartoffel, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416372 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11416372 5 kg
11406372 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210295405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Stivelse bruges som tilsætningsstof til fødevareforarbejdning, mens fødevarestivelse typisk bruges som fortykningsmidler og stabilisatorer
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-25-8
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Starch
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg