Få mere at vide
Stivelse, certificeret AR til analyse, opløselig, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10427270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10427270 500 g 500g
10677612 250 g -
10447460 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427270 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8000/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
C12H22O11, CAS-nummer-9005-25-8, stivelse, opløselig, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, stivelsesopløsning, alfa-malttrinose, alfa-malttrinose glcalpha1-4glcalpha, 250 g, CHEBI:18167, Hvid, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-25-8
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Farve Hvid
pH 5 til 7
Fysisk form Pulverfast
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke