Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Starch |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Opløselig, til analyse |
| pH | 5 til 7,5 (2% soln ved 25 °C) |
| Fysisk form | Amorft pulver |
| Smeltepunkt | 256,0 °C til 258,0 °C |
| Merck Index | 15, 8926 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 50 g/L (90 °C). |
| Mængde | 1 kg |
| Grad | Analyser |
| Show More |