Få mere at vide
Starch 5 g/L in Water Indicator Solution For Iodometry, Chem Lab
Artikelnummer. 11903353
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11903353 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11903353 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.2601.0250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 9005-84-9
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 5 g/L
Tæthed 1 g/mL
Emballage Polyethylen
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske