Få mere at vide
SICCO Stjerne-Desiccator Antistatisk
Artikelnummer. 10703153
Skift visning
Volumen (metrisk):
51 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10703153 51 l
1 options
Artikelnummer. 10703153 Leverandør SICCO Leverandørnr. V191007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18905.25 DKK
    15792.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 3112.66 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stjerne-Desiccator Antistatisk ledende POLYCARBONAT/ALUMINIUM, Brugbart indvendig plads: W 260 x H 480 x D 330 mm
  • Aluminiumsramme med statisk disipativ panel lavet af polycarbonat, inklusive fire aluminiumshylder, bakke, hygrometer og tørremiddel, brugbar med op til 26 hylder, stablelig.
  • Alle anvendte materialer kan aflade elektrostatisk opladning via et jordkabel, som kan tilsluttes på bagsiden (forbindelsestråd M 6).
  • Forstærket aluminiumsramme med paneler lavet af antistatisk polycarbonat.
  • Dør med magnetisk lås og cirkulær gummipakning
  • Skridsikre gummifødder
  • Let aflæselig elektronisk hygrometer
  • Hylder med variabel højde lavet af aluminium
  • Teleskophylder
  • Forbindelse til jordkabel
  • Bakke til tørremiddel
  • Silicagel inkluderet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Skab stil Åbning foran
Volumen (metrisk) 51 l
Mål (D x B x H) Indvendig 260 x 480 x 330 mm
Vægt (metrisk) 7 kg