Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest
Beskrivelse
Hurtigt identificere og differentiere Staphylococcus aureus med Thermo Scientific™ Staphytect Plus™ Latexagglutinationstest. Staphytect Plus detekterer klumpningsfaktor, protein A og visse kapselpolysaccharider fundet i methicillin-resistente Ss aureus (MRSA) for at differentiere Ss aureus fra de stafylokokker, der ikke besidder disse egenskaber.
Staphytect Plus Latexagglutinationstest bruger blå latexpartikler coatet med svinefibrinogen og kanin-IgG til påvisning af klumpningsfaktor, protein A og kapselpolysaccharider af S. aureus .
- Letlæselig blå latex
- Hurtige resultater —inden for 20 sekunder
- Fremragende —følsomhed registrerer tre egenskaber ved S. aureus for bredere stammeidentifikation
Traditionelt er der foretaget differentiering mellem koagulase-positive og koagulase-negative stafylokokker enten med tube-koagulase-testen, der detekterer ekstracellulær stafylokoagulase, eller slide-koagulase-testen, der detekterer den klumpningsfaktor (bundet koagulase), der er til stede på bakteriecelleoverfladen. Det er blevet rapporteret, at ca. 97% af humane stammer af Staphylococcus aureus har både bundet koagulase og ekstracelluær stafylokoagulase. Protein A findes på celleoverfladen af omkring 95 % af humane stammer af Staphylococcus aureus og har evnen til at binde Fc-delen af immunoglobulin G (IgG) 1 .
Visse methicillin-resistente stammer af S. aureus (MRSA) kan udtrykke upåviselige niveauer af klumpningsfaktor og protein A 2,3,4 . Det er imidlertid blevet vist, at disse stammer alle har kapselpolysaccharid 5 . Kapslen kan maskere både Protein A og klumpningsfaktoren og derved forhindre agglutination.
Staphytect Plus bruger blå latex-partikler belagt med svinefibrinogen og kanin-IgG, herunder specifikke polyklonale antistoffer rejst mod kapselpolysaccharider af S. aureus6,7 .
Når reagenset blandes på et kort med kolonier af S. aureus , sker der hurtig agglutination gennem reaktionen mellem (i) fibrinogen og klumpningsfaktor, (ii) Fc-delen af IgG og Protein A (iii) specifikt IgG og kapselpolysaccharid.
Agglutination kan også forekomme med andre arter, som har klumpningsfaktor eller protein A, såsom Staphylococcus hyicus og Staphylococcus intermedius . Hvis der ikke er klumpningsfaktor, protein A eller specifikke kapselpolysaccharider til stede, vil der ikke forekomme agglutination, og resultatet vil blive betragtet som negativt. De hyppigste koagulase- og protein A-negative isolater af stafylokokker er Staphylococcus epidermidis .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Staphytect Plus |
| Type | Staphylococcus aureus testsæt |
| Inkluderer | Test latex, kontrol latex, engangs reaktionskort |
| Materiale | Latex |
| Mængde | 500 tests/sæt |
| Målorganismeklasse | Staphylococcus aureus |