Få mere at vide
Thermo Fisher Scientific™ Staphylococci aureus ATCC 9144 5pcs
Artikelnummer. 12995923
Skift visning
Mængde:
5 sløjfer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
12995923 5 sløjfer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12995923 Leverandør Thermo Fisher Scientific™ Leverandørnr. R4609321
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms
Recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium or streaked directly onto an appropriate media.Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ATCC - EULA required
Biosikkerhedsniveau DG
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oprindelsesland USA
Fremstillingsoprindelse USA
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Til brug med (applikation) Ready-to-Use ATCC QC Organisms
nr. pr. pakke 5
Emballagetype Foil Pk.
Mængde 5 sløjfer
Arter Staphylococcus aureus